Ácido 2-(trifluorometil)nicotínico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Trifluoromethylnicotinic acid
T3132-1G T3132-5G
TCIAT3132-1GEA 82 EUR
TCIAT3132-1G TCIAT3132-5G
Ácido 2-(trifluorometil)nicotínico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-(trifluorometil)nicotínico
Formula: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Número MDL: MFCD01862052
Núm. CAS: 131747-43-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67087250724a0adc0466ed65d82647d8aef3dd15&vid=67087250724a0adc0466ed65d82647d8aef3dd15&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C