1,3,5-Tris(2-propynyloxy)benzene ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
T3135-200MG T3135-1G
TCIAT3135-200MGEA 142 EUR
TCIAT3135-200MG TCIAT3135-1G
1,3,5-Tris(2-propynyloxy)benzene ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,3,5-Tris(2-propynyloxy)benzene
Formula: C₁₅H₁₂O₃
Número MDL: MFCD28384155
Núm. CAS: 114233-80-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81e9c65ea633e01ce5c7de17df137e786a32f0ef&vid=81e9c65ea633e01ce5c7de17df137e786a32f0ef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C