Triptycene-9,10-dicarboxaldehyde ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T3146-200MG T3146-1G
TCIAT3146-200MGEA 128 EUR
TCIAT3146-200MG TCIAT3146-1G
Triptycene-9,10-dicarboxaldehyde ≥96.0% (por GC)
Triptycene-9,10-dicarboxaldehyde
Formula: C₂₂H₁₄O₂
Núm. CAS: 467429-73-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d48066e37df559e0ce4d660dae5772032c2e0b6c&vid=d48066e37df559e0ce4d660dae5772032c2e0b6c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 96.0 %