Tetrahydrozoline hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
T3148-25G
T3148-5G
TCIAT3148-25GEA
293
EUR
TCIAT3148-25G
TCIAT3148-5G
Tetrahydrozoline hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Tetrahydrozoline hydrochloride
Formula:
C₁₃H₁₇ClN₂ MW: 236,7405 g/mol |
Número MDL:
MFCD00058029 Núm. CAS: 522-48-5 EINECS: 208-329-3 Índice Merck: 14,09219 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |