2-Etilhexanoato de estaño (II) ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T3149-100G T3149-500G
TCIAT3149-100GEA 27 EUR
TCIAT3149-100G TCIAT3149-500G
2-Etilhexanoato de estaño (II) ≥85.0% (by titrimetric analysis)
2-Etilhexanoato de estaño (II)
Formula: C₁₆H₃₀O₄Sn
Número MDL: MFCD00002676
Núm. CAS: 301-10-0
EINECS: 206-108-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb4e87c02a2fc4bf8a50e7596855317ac7283b45&vid=fb4e87c02a2fc4bf8a50e7596855317ac7283b45&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (Iodometric Titration) min. 85.0 %