2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (2-Pyrenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(pyren-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 2-Pyreneboronic acid Pinacol ester
T3150-1G T3150-5G
TCIAT3150-1GEA 188 EUR
TCIAT3150-1G TCIAT3150-5G
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrene ≥98.0% (por GC)
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrene
Formula: C₂₂H₂₁BO₂
MW: 328,212 g/mol
Número MDL: MFCD11977261
Núm. CAS: 853377-11-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C