Tetrakis(4-ethynylphenyl)methane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T3151-100MG T3151-1G
TCIAT3151-100MGEA 118 EUR
TCIAT3151-100MG TCIAT3151-1G
Tetrakis(4-ethynylphenyl)methane ≥98.0% (por GC)
Tetrakis(4-ethynylphenyl)methane
Formula: C₃₃H₂₀
Pto. de fusión: 300°C
Número MDL: MFCD24873189
Núm. CAS: 177991-01-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1054f6278fbded420864d03f0fbe469e5b49358c&vid=1054f6278fbded420864d03f0fbe469e5b49358c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %