(S)-(-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
T3153-1G
T3153-5G
TCIAT3153-1GEA
58
EUR
TCIAT3153-1G
TCIAT3153-5G
(S)-(-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (by HPLC)
(S)-(-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formula:
C₄₈H₄₀P₂ Pto. de fusión: 258°C |
Número MDL:
MFCD01311709 Núm. CAS: 100165-88-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 99.0 ee% |