3-(Trifluoromethyl)picolinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid
T3155-100MG T3155-500MG
TCIAT3155-100MGEA 26 EUR
TCIAT3155-100MG TCIAT3155-500MG
3-(Trifluoromethyl)picolinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,1100 g/mol
Número MDL: MFCD07375386
Núm. CAS: 87407-12-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f1a940ad8a4e350af362a95ef5945f9a13f785&vid=96f1a940ad8a4e350af362a95ef5945f9a13f785&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %