a-Tosylbenzyl isocyanide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
T3157-1G T3157-5G
TCIAT3157-1GEA 298 EUR
TCIAT3157-1G TCIAT3157-5G
a-Tosylbenzyl isocyanide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
a-Tosylbenzyl isocyanide
Formula: C₁₅H₁₃NO₂S
Número MDL: MFCD04114776
Núm. CAS: 36635-66-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc8f0da546938a25915db827f36aeb273c6b9363&vid=cc8f0da546938a25915db827f36aeb273c6b9363&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %