2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Formylphenylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 2-Formylphenylboronic acid pinacol ester, 2-(2-Formylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
T3161-1G T3161-5G
TCIAT3161-1GEA 34 EUR
TCIAT3161-1G TCIAT3161-5G
2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363841
Núm. CAS: 380151-85-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85c1bd6a0a5f0e0f7ea10702390ae3c2a92455cc&vid=85c1bd6a0a5f0e0f7ea10702390ae3c2a92455cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %