3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
T3162-1G
T3162-5G
TCIAT3162-1GEA
17
EUR
TCIAT3162-1G
TCIAT3162-5G
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₃H₁₇BO₄ |
Número MDL:
MFCD03411930 Núm. CAS: 269409-73-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 208.0 to 212.0 deg-C |