2,2,6,6-Tetramethyl-4-(2-propynyloxy)piperidine 1-oxyl ≥98.0% (by GC, titration analysis) free radical
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Propargyloxy-TEMPO, 4-(2-Propynyloxy)-TEMPO, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-(propargyloxy)piperidine 1-Oxyl
T3169-1G T3169-5G
TCIAT3169-1GEA 77 EUR
TCIAT3169-1G TCIAT3169-5G
2,2,6,6-Tetramethyl-4-(2-propynyloxy)piperidine 1-oxyl ≥98.0% (by GC, titration analysis) free radical
2,2,6,6-Tetramethyl-4-(2-propynyloxy)piperidine 1-oxyl
Formula: C₁₂H₂₀NO₂
MW: 210,30 g/mol
Número MDL: MFCD01126982
Núm. CAS: 147045-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cd3a8a48a8cb26ad073bbb906a36274f8b2befe&vid=8cd3a8a48a8cb26ad073bbb906a36274f8b2befe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C