Tiaprofenic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T3175-25MG
T3175-100MG
TCIAT3175-25MGEA
67
EUR
TCIAT3175-25MG
TCIAT3175-100MG
Tiaprofenic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Tiaprofenic acid
Formula:
C₁₄H₁₂O₃S |
Número MDL:
MFCD00866089 Núm. CAS: 33005-95-7 EINECS: 251-329-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,09422 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 96.0 to 100.0 deg-C |