Tiaramide hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-3-[[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]carbonylmethyl]-2-benzothiazolinone hydrochloride, 5-Chloro-3-(2-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)-2-oxoethyl)benzo[d]thiazol-2(3H)-one hydrochloride
T3176-25MG T3176-100MG
TCIAT3176-25MGEA 132 EUR
TCIAT3176-25MG TCIAT3176-100MG
Tiaramide hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tiaramide hydrochloride
Formula: C₁₅H₁₈ClN₃O₃S·HCl
MW: 392,30 g/mol
Pto. de fusión: 160°C
Número MDL: MFCD01702832
Núm. CAS: 35941-71-0
EINECS: 252-802-7
Índice Merck: 14,09424
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a5fabc784120deb8686132f5492a459d9095ea3&vid=2a5fabc784120deb8686132f5492a459d9095ea3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %