1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

T3177-1G T3177-5G
TCIAT3177-1GEA 140 EUR
TCIAT3177-1G TCIAT3177-5G
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole ≥98.0% (por GC)
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole
Formula: C₄H₃F₃N₂O₂S
Pto. Ebullición: 40°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037891
Núm. CAS: 29540-81-6
EINECS: 249-686-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4239625f996bee3e4e2bbbf40344f12332131261&vid=4239625f996bee3e4e2bbbf40344f12332131261&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR