2,4,6-Tris(4-bromophenyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T3178-200MG
T3178-1G
TCIAT3178-200MGEA
57
EUR
TCIAT3178-200MG
TCIAT3178-1G
2,4,6-Tris(4-bromophenyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2,4,6-Tris(4-bromophenyl)-1,3,5-triazine
Formula:
C₂₁H₁₂Br₃N₃ MW: 546,06 g/mol |
Número MDL:
MFCD04116312 Núm. CAS: 30363-03-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |