Triethylene glycol butyl methyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]butane
T3181-25ML T3181-500ML
TCIAT3181-25MLEA 16 EUR
TCIAT3181-25ML TCIAT3181-500ML
Triethylene glycol butyl methyl ether ≥98.0% (por GC)
Triethylene glycol butyl methyl ether
Formula: C₁₁H₂₄O₄
MW: 220,31 g/mol
Pto. de fusión: –34°C
Número MDL: MFCD23703159
Núm. CAS: 7382-30-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea123c9a3c52ce640d589b8aac0ce2c3e294ed17&vid=ea123c9a3c52ce640d589b8aac0ce2c3e294ed17&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %