Trimethoxy(4-vinylphenyl)silane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T3185-5G
T3185-25G
TCIAT3185-5GEA
80
EUR
TCIAT3185-5G
TCIAT3185-25G
Trimethoxy(4-vinylphenyl)silane ≥97.0% (por GC)
Trimethoxy(4-vinylphenyl)silane
Formula:
C₁₁H₁₆O₃Si Pto. Ebullición: 77°C |
Número MDL:
MFCD21596662 Núm. CAS: 18001-13-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...