1-(p-Toluenesulphonyl)-1,2,4-triazole ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Tosyl-1,2,4-triazole, 1-Tosyl-1H-1,2,4-triazole
T3187-1G T3187-5G
TCIAT3187-1GEA 28 EUR
TCIAT3187-1G TCIAT3187-5G
1-(p-Toluenesulphonyl)-1,2,4-triazole ≥98.0% (by HPLC)
1-(p-Toluenesulphonyl)-1,2,4-triazole
Formula: C₉H₉N₃O₂S
MW: 223.25 g/mol
Número MDL: MFCD00458591
Núm. CAS: 13578-51-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cf77b01b74fcd972fda91db5ed78447315e53ca&vid=7cf77b01b74fcd972fda91db5ed78447315e53ca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C