1,3,5-Tri(1-naphthyl)benzene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1,3,5-Tri(naphthalen-1-yl)benzene
T3193-200MG
T3193-1G
TCIAT3193-200MGEA
71
EUR
TCIAT3193-200MG
TCIAT3193-1G
1,3,5-Tri(1-naphthyl)benzene ≥98.0% (by HPLC)
1,3,5-Tri(1-naphthyl)benzene
Formula:
C₃₆H₂₄ MW: 456,59 g/mol |
Número MDL:
MFCD28975119 Núm. CAS: 7059-70-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 184.0 to 188.0 deg-C |