Ácido 2-metilfenilborónico, pinacol éster ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(o-tolyl)-1,3,2-dioxaborolane, 2-Methylphenylboronic acid, pinacol ester, o-Tolylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)toluene
T3195-1G T3195-5G
TCIAT3195-1GEA 36 EUR
TCIAT3195-1G TCIAT3195-5G
Ácido 2-metilfenilborónico, pinacol éster ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-metilfenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₃H₁₉BO₂
MW: 218,1 g/mol
Número MDL: MFCD06795658
Núm. CAS: 195062-59-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6aa505edd3639901a83bdf95663452841d264fb6&vid=6aa505edd3639901a83bdf95663452841d264fb6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %