Ácido 4-metoxifenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anisole, 2-(4-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Methoxyphenylboronic acid Pinacol ester
T3196-5G T3196-25G
TCIAT3196-5GEA 51 EUR
TCIAT3196-5G TCIAT3196-25G
Ácido 4-metoxifenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-metoxifenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₃H₁₉BO₃
MW: 234,1 g/mol
Número MDL: MFCD05663864
Núm. CAS: 171364-79-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fef0761aed5029dc526c40c2139aed52e713bcf3&vid=fef0761aed5029dc526c40c2139aed52e713bcf3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %