2,3,5,6-Tetrabromo-p-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene
T3202-1G T3202-5G
TCIAT3202-1GEA 35 EUR
TCIAT3202-1G TCIAT3202-5G
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xileno ≥98.0% (por GC)
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xileno
Formula: C₈H₆Br₄
MW: 421,75 g/mol
Número MDL: MFCD00010353
Núm. CAS: 23488-38-2
EINECS: 245-688-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d335ee0573bc8061ffc662f7e6d538cd1884c19c&vid=d335ee0573bc8061ffc662f7e6d538cd1884c19c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %