Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tris(2,2,2-trifluoroethyl)phosphate, Phosphoric acid tris(2,2,2-trifluoroethyl) ester
T3203-5G T3203-25G
TCIAT3203-5GEA 71 EUR
TCIAT3203-5G TCIAT3203-25G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate ≥96.0% (por GC)
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate
Formula: C₆H₆F₉O₄P
MW: 344,07 g/mol
Pto. Ebullición: 40°C
Pto. de fusión: –22°C
Número MDL: MFCD00233117
Núm. CAS: 358-63-4
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6513c8fe2c2d6a72c5b32c3fa4d4cab4c25e159&vid=b6513c8fe2c2d6a72c5b32c3fa4d4cab4c25e159&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %