2-Bromo-6-nitrofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H27326.14
H27326.06
H27326.14EA
335
EUR
H27326.14
H27326.06
2-Bromo-6-nitrofenol ≥97%
2-Bromo-6-nitrofenol
Purity: 97%
CAS No.: 13073-25-1
Molecular Formula: C6H4BrNO3
Formula Weight: 218.00
Melting Point: 66-69°
MDL No.: MFCD02683216
Formula:
C₆H₄BrNO₃ MW: 218,01 g/mol Pto. de fusión: 66…69 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683216 Núm. CAS: 13073-25-1 |