Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarboxaldehyde ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarbaldehyde
T3212-200MG T3212-1G
TCIAT3212-200MGEA 49 EUR
TCIAT3212-200MG TCIAT3212-1G
Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarboxaldehyde ≥93.0% (por GC)
Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarboxaldehyde
Formula: C₈H₄O₂S₂
MW: 196,24 g/mol
Pto. de fusión: 274°C
Número MDL: MFCD03931117
Núm. CAS: 37882-75-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64eadfd72579158ae37a8c3c0557d08ccdbdf1af&vid=64eadfd72579158ae37a8c3c0557d08ccdbdf1af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %