1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(Tetrahydropyran-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-5-boronic acid Pinacol ester, 1-(Tetrahydropyran-2-yl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
T3215-1G T3215-5G
TCIAT3215-1GEA 30 EUR
TCIAT3215-1G TCIAT3215-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₃BN₂O₃
MW: 278,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09037501
Núm. CAS: 903550-26-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fdfec70ad664f1064f6fcfc522add05a8c2d874&vid=4fdfec70ad664f1064f6fcfc522add05a8c2d874&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C