1-Naphthyl boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Naphthalene-1-boronic acid Pinacol ester, 1-Naphthalenboronic acid, pinacol ester, 1-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalene, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-naphthyl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(naphthalen-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane
T3218-1G
T3218-5G
TCIAT3218-1GEA
29
EUR
TCIAT3218-1G
TCIAT3218-5G
1-Naphthyl boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₆H₁₉BO₂ |
Número MDL:
MFCD05663869 Núm. CAS: 68716-52-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 55.0 to 59.0 deg-C |