Tetrabutylammonium bis(4-methyl-1,2-benzenedithiolato)nickelate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Tetrabutylammonium bis(4-methyl-1,2-benzenedithiolato)nickel(III) Complex
T3220-200MG T3220-1G
TCIAT3220-200MGEA 87 EUR
TCIAT3220-200MG TCIAT3220-1G
Tetrabutylammonium bis(4-methyl-1,2-benzenedithiolato)nickelate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Tetrabutylammonium bis(4-methyl-1,2-benzenedithiolato)nickelate
Formula: C₃₀H₄₈NNiS₄
MW: 609,65 g/mol
Número MDL: MFCD12022530
Núm. CAS: 15492-42-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbcbfc854c2dff6778b577e0f659ead406c9c63&vid=0cbcbfc854c2dff6778b577e0f659ead406c9c63&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to Dark red to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 150.0 deg-C