Thieno[3,2-b]thiophene-2-carbonitrile ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Cyanothieno[3,2-b]thiophene

T3221-200MG T3221-1G
TCIAT3221-200MGEA 71 EUR
TCIAT3221-200MG TCIAT3221-1G
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carbonitrile
Formula: C₇H₃NS₂
MW: 165,23 g/mol
Número MDL: MFCD08059461
Núm. CAS: 40985-58-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=748842ad6d5a2b79aae30798dc22a7eec8ca0e8a&vid=748842ad6d5a2b79aae30798dc22a7eec8ca0e8a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR