Trimethyl(phenoxy)silane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T3222-5ML T3222-25ML
TCIAT3222-5MLEA 25 EUR
TCIAT3222-5ML TCIAT3222-25ML
Trimethyl(phenoxy)silane ≥97.0% (por GC)
Trimethyl(phenoxy)silane
Formula: C₉H₁₄OSi
Pto. Ebullición: 211°C
Pto. de fusión: -55°C
Pto. de inflamación: 41°C
Número MDL: MFCD00053666
Núm. CAS: 1529-17-5
EINECS: 216-211-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64bd6c9e8f756a2a4c74e103e1b09ca348ec8ceb&vid=64bd6c9e8f756a2a4c74e103e1b09ca348ec8ceb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %