4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl acetate ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T3224-1G T3224-5G
TCIAT3224-1GEA 61 EUR
TCIAT3224-1G TCIAT3224-5G
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl acetate ≥96.0% (by GC, titration analysis)
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl acetate
Formula: C₁₄H₁₉BO₄
Número MDL: MFCD03453060
Núm. CAS: 480424-70-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=115085bdd32f23af21b2315016fd49bdeb33a35f&vid=115085bdd32f23af21b2315016fd49bdeb33a35f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C