Ácido 4'-(trifluorometil)bifenil-2-carboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethyl)-2'-biphenylcarboxylic acid, 4'-(Trifluoromethyl)-2-biphenylcarboxylic acid, 4'-Trifluoromethyl-2-biphenyl carboxylic acid, 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
T3231-1G T3231-5G
TCIAT3231-1GEA 24 EUR
TCIAT3231-1G TCIAT3231-5G
Ácido 4'-(trifluorometil)bifenil-2-carboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4'-(trifluorometil)bifenil-2-carboxílico
Formula: C₁₄H₉F₃O₂
MW: 266,22 g/mol
Número MDL: MFCD00075353
Núm. CAS: 84392-17-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C