Triacetyl resveratrol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (E)-5-(4-Acetoxystyryl)-1,3-phenylene diacetate, 3,5,4′-Tri-O-acetylresveratrol, Acetyl-trans-resveratrol, 5-[(1E)-2-[4-(acetyloxy)phenyl]ethenyl]-1,3-Benzenediol-1,3-diacetate
T3232-1G T3232-5G
TCIAT3232-1GEA 45 EUR
TCIAT3232-1G TCIAT3232-5G
Triacetyl resveratrol ≥98.0% (por GC)
Triacetyl resveratrol
Formula: C₂₀H₁₈O₆
MW: 354,35 g/mol
Número MDL: MFCD01546481
Núm. CAS: 42206-94-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=020ed9093d9c73d8002cb36124324705a2463b11&vid=020ed9093d9c73d8002cb36124324705a2463b11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C