4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzothiophene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-(Dibenzo[b,d]thiophen-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(Dibenzothiophene-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Dibenzothiopheneboronic acid Pinacol ester
T3236-1G
T3236-5G
TCIAT3236-1GEA
54
EUR
TCIAT3236-1G
TCIAT3236-5G
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzothiophene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzothiophene
Formula:
C₁₈H₁₉BO₂S MW: 310,22 g/mol |
Número MDL:
MFCD18452170 Núm. CAS: 912824-84-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 68.0 to 72.0 deg-C |