Titanio (IV) cloruro ∼19% ∼1.0 mol/L in toluene
Proveedor: TCI
Peligro
T3238-500ML T3238-100ML
TCIAT3238-500MLEA 104 EUR
TCIAT3238-500ML TCIAT3238-100ML
Titanio (IV) cloruro ∼19% ∼1.0 mol/L in toluene
Titanio (IV) cloruro
Formula: Cl₄Ti
Pto. de inflamación: 8°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011267
Núm. CAS: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 3286
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,09478
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f104d3a2ae0e7257a3dbf157a10b3181410baf9&vid=9f104d3a2ae0e7257a3dbf157a10b3181410baf9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Concentration (Argentmetric titration) 19.0 to 22.0 w/w%