α-α-α-Trifluoro-3,5-diaminotolueno ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-(Trifluorometil)benceno-1,3-diamina
T3239-1G
T3239-5G
TCIAT3239-1GEA
38
EUR
TCIAT3239-1G
TCIAT3239-5G
α-α-α-Trifluoro-3,5-diaminotolueno ≥98.0% (by GC, titration analysis)
α-α-α-Trifluoro-3,5-diaminotolueno
Formula:
C₇H₇F₃N₂ MW: 176,14 g/mol |
Número MDL:
MFCD00014776 Núm. CAS: 368-53-6 EINECS: 206-708-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 87.0 to 91.0 deg-C |