N,N',N''-Tri(m-tolyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N2,N4,N6-tri-m-tolyl-1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Tris(3-methylanilino)triazine
T3240-200MG T3240-1G
TCIAT3240-200MGEA 36 EUR
TCIAT3240-200MG TCIAT3240-1G
N,N',N''-Tri(m-tolyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N',N''-Tri(m-tolyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Formula: C₂₄H₂₄N₆
MW: 396,50 g/mol
Pto. de fusión: 233°C
Número MDL: MFCD19440763
Núm. CAS: 82504-70-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=812cad1e629295877a76aa6422a8064d5d16df28&vid=812cad1e629295877a76aa6422a8064d5d16df28&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %