3,4,5-Trimetoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T3244-5G T3244-25G
TCIAT3244-5GEA 62 EUR
TCIAT3244-5G TCIAT3244-25G
3,4,5-Trimetoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
3,4,5-Trimetoxibenzonitrilo
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Pto. Ebullición: 185°C
Número MDL: MFCD00001803
Núm. CAS: 1885-35-4
EINECS: 217-550-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=069f3ac0ffcf8f637389bf82187d273add4c6d0c&vid=069f3ac0ffcf8f637389bf82187d273add4c6d0c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C