2,2':6',2''-Terpyridine-4'-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: [2,2':6',2''-Terpyridine]-4'-carboxylic acid
T3245-200MG T3245-1G
TCIAT3245-200MGEA 54 EUR
TCIAT3245-200MG TCIAT3245-1G
2,2':6',2''-Terpyridine-4'-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2':6',2''-Terpyridine-4'-carboxylic acid
Formula: C₁₆H₁₁N₃O₂
MW: 277,283 g/mol
Número MDL: MFCD04114290
Núm. CAS: 148332-36-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14c8c5da710860824767a9e6cf3918c028e57a83&vid=14c8c5da710860824767a9e6cf3918c028e57a83&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %