Triethoxy[5,5,6,6,7,7,7-heptafluoro-4,4-bis(trifluoromethyl)heptyl]silane ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T3246-1G T3246-5G
TCIAT3246-1GEA 76 EUR
TCIAT3246-1G TCIAT3246-5G
Triethoxy[5,5,6,6,7,7,7-heptafluoro-4,4-bis(trifluoromethyl)heptyl]silane ≥90.0% (por GC)
Triethoxy[5,5,6,6,7,7,7-heptafluoro-4,4-bis(trifluoromethyl)heptyl]silane
Formula: C₁₅H₂₁F₁₃O₃Si
MW: 524,39 g/mol
Pto. Ebullición: 81°C
Número MDL: MFCD27918526
Núm. CAS: 130676-81-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd37f5ca8b5add8b7153eb209a7c72aae485ce02&vid=dd37f5ca8b5add8b7153eb209a7c72aae485ce02&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %