1-Metoxi-2,2,2-trifluoroetanol ≥88.0% (por GC) (contains ca. 10% Methanol)
Proveedor: TCI
Peligro
T3247-5G T3247-25G
TCIAT3247-5GEA 35 EUR
TCIAT3247-5G TCIAT3247-25G
1-Metoxi-2,2,2-trifluoroetanol ≥88.0% (por GC) (contains ca. 10% Methanol)
1-Metoxi-2,2,2-trifluoroetanol
Formula: C₃H₅F₃O₂
Pto. de inflamación: 39°C
Número MDL: MFCD00013572
Núm. CAS: 431-46-9
EINECS: 207-072-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7378e7967ba220262fc1d8e2e57f0d3d7ada77c4&vid=7378e7967ba220262fc1d8e2e57f0d3d7ada77c4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 88.0 %
Methanol max. 10.0 %