3,4,5-Tribromopiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T3248-200MG T3248-1G
TCIAT3248-200MGEA 30 EUR
TCIAT3248-200MG TCIAT3248-1G
3,4,5-Tribromopiridina ≥98.0% (por GC)
3,4,5-Tribromopiridina
Formula: C₅H₂Br₃N
Pto. Ebullición: 285°C
Pto. de fusión: 107°C
Número MDL: MFCD01646053
Núm. CAS: 2457-48-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=240f72ba282cdbca6db7f9fd72e64d2cf5c382a9&vid=240f72ba282cdbca6db7f9fd72e64d2cf5c382a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %