4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(triphenylen-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]triphenylene, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-(triphenylen-2-yl)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane
T3261-200MG T3261-1G
TCIAT3261-200MGEA 32 EUR
TCIAT3261-200MG TCIAT3261-1G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(triphenylen-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(triphenylen-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₃₀H₂₇BO₂
MW: 430,35 g/mol
Número MDL: MFCD28130383
Núm. CAS: 1115639-92-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab0112cd4397fdcbb5823a435b8935fc8bb51c74&vid=ab0112cd4397fdcbb5823a435b8935fc8bb51c74&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C