N,N-Dimetil-2,2,2-trifluoroacetamida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T3262-25G T3262-5G
TCIAT3262-25GEA 139 EUR
TCIAT3262-25G TCIAT3262-5G
N,N-Dimetil-2,2,2-trifluoroacetamida ≥98.0% (por GC)
N,N-Dimetil-2,2,2-trifluoroacetamida
Formula: C₄H₆F₃NO
Pto. Ebullición: 136°C
Número MDL: MFCD00043555
Núm. CAS: 1547-87-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %