p-Terfenilo ≥99.5% (por GC), purified by sublimation
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,4-Terfenilo
T3263-5G T3263-25G
TCIAT3263-5GEA 32 EUR
TCIAT3263-5G TCIAT3263-25G
p-Terfenilo ≥99.5% (por GC), purified by sublimation
p-Terfenilo
Formula: C₁₈H₁₄
MW: 230,31 g/mol
Pto. Ebullición: 389°C
Número MDL: MFCD00003061
Núm. CAS: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.5 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency