Trifenileno ≥98.0% (por GC), purified by sublimation
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 9,10-Benzophenanthrene, Isochrysene
T3267-200MG T3267-1G
TCIAT3267-200MGEA 64 EUR
TCIAT3267-200MG TCIAT3267-1G
Trifenileno ≥98.0% (por GC), purified by sublimation
Trifenileno
Formula: C₁₈H₁₂
MW: 228,29 g/mol
Pto. Ebullición: 425°C
Número MDL: MFCD00001108
Núm. CAS: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
Índice Merck: 14,09740
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C