2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T3269-200MG T3269-1G
TCIAT3269-200MGEA 29 EUR
TCIAT3269-200MG TCIAT3269-1G
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Número MDL: MFCD07774132
Núm. CAS: 131747-41-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56190799bb1e2b0aed911d74fc6b9f00c510c0d0&vid=56190799bb1e2b0aed911d74fc6b9f00c510c0d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point gt. 219.0 and le 223.0 deg-C