Triisopropyl[(trimethylsilyl)ethynyl]silane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T3271-1ML T3271-5ML
TCIAT3271-1MLEA 63 EUR
TCIAT3271-1ML TCIAT3271-5ML
Triisopropyl[(trimethylsilyl)ethynyl]silane ≥97.0% (por GC)
Triisopropyl[(trimethylsilyl)ethynyl]silane
Formula: C₁₄H₃₀Si₂
MW: 254,56 g/mol
Pto. Ebullición: 57°C
Número MDL: MFCD28975120
Núm. CAS: 107474-02-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f171d3c529d3897ff537c34f0732877bc6326ed4&vid=f171d3c529d3897ff537c34f0732877bc6326ed4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %